Quinolina-2-etanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906914-1G OR906914-5G
APOSOR906914-1GEA 74.1 EUR
APOSOR906914-1G APOSOR906914-5G
Quinolina-2-etanol 95%
Quinolina-2-etanol
Formula: C₁₁H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01685503
Núm. CAS: 1011-50-3