3-Bromopropionato de metilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3-bromopropanoate
OR906916-500G
APOSOR906916-500GEA 114 EUR
APOSOR906916-500G
3-Bromopropionato de metilo 97%
3-Bromopropionato de metilo
Formula: C₄H₇BrO₂
MW: 167 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000250
Núm. CAS: 3395-91-3