3,4-Dihydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-1(2H)-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906935-100MG OR906935-1G OR906935-250MG
APOSOR906935-100MGEA 30.6 EUR
APOSOR906935-100MG APOSOR906935-1G APOSOR906935-250MG
3,4-Dihydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-1(2H)-one 98%
3,4-Dihydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-1(2H)-one
Formula: C₇H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832035
Núm. CAS: 54906-42-2