cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (1R,2S)-rel-Cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylic acid
OR906968-500G
APOSOR906968-500GEA 102 EUR
APOSOR906968-500G
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid 95%
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid
Formula: C₈H₁₀O₄
MW: 170,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070482
Núm. CAS: 2305-26-2