4-sec-Butilanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(sec-Butyl)aniline
OR906980-5G
APOSOR906980-5GEA 65.4 EUR
APOSOR906980-5G
4-sec-Butilanilina 98%
4-sec-Butilanilina
Formula: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010223
Núm. CAS: 30273-11-1