1-Methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906982-1G OR906982-5G
APOSOR906982-1GEA 65.4 EUR
APOSOR906982-1G APOSOR906982-5G
1-Methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 98%
1-Methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Pto. de fusión: 81…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863665
Núm. CAS: 27421-51-8