3'-Chloro-4'-hydroxyacetanilide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906989-10G OR906989-1G OR906989-5G
APOSOR906989-10GEA 230 EUR
APOSOR906989-10G APOSOR906989-1G APOSOR906989-5G
3'-Chloro-4'-hydroxyacetanilide 98%
3'-Chloro-4'-hydroxyacetanilide
Formula: C₈H₈ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318123
Núm. CAS: 3964-54-3