3'-Methoxypropiophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR906997-100G OR906997-25G
APOSOR906997-100GEA 0 EUR
APOSOR906997-100G APOSOR906997-25G
3'-Methoxypropiophenone 98%
3'-Methoxypropiophenone
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458823
Núm. CAS: 37951-49-8