Methyl-3-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, 3-Ethyl-5-pyrazolcarboxylic acid methyl ester
OR906998-10G OR906998-1G OR906998-5G
APOSOR906998-10GEA 337 EUR
APOSOR906998-10G APOSOR906998-1G APOSOR906998-5G
Methyl-3-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Methyl-3-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,1665 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08236689
Núm. CAS: 834869-10-2