4-Chloro-5-methylpyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907028-5G
APOSOR907028-5GEA 212 EUR
APOSOR907028-5G
4-Chloro-5-methylpyrimidine 98%
4-Chloro-5-methylpyrimidine
Formula: C₅H₅ClN₂
MW: 128,5596 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08236809
Núm. CAS: 51957-32-5