Aminoacetamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Glycinamide
OR907030-25G OR907030-5G
APOSOR907030-25GEA 654 EUR
APOSOR907030-25G APOSOR907030-5G
Aminoacetamide 98%
Aminoacetamide
Formula: C₂H₆N₂O
MW: 74,083 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01859715
Núm. CAS: 598-41-4