2-Amino-4-piperidino-6-methylpyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907039-10G OR907039-1G OR907039-5G
APOSOR907039-10GEA 806 EUR
APOSOR907039-10G APOSOR907039-1G APOSOR907039-5G
2-Amino-4-piperidino-6-methylpyrimidine 95%
2-Amino-4-piperidino-6-methylpyrimidine
Formula: C₁₀H₁₆N₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01011781
Núm. CAS: 91717-22-5