6-Ethoxy-1H-indole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907048-100MG OR907048-1G OR907048-250MG
APOSOR907048-100MGEA 48 EUR
APOSOR907048-100MG APOSOR907048-1G APOSOR907048-250MG
6-Ethoxy-1H-indole 95%
6-Ethoxy-1H-indole
Formula: C₁₀H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051498
Núm. CAS: 37865-86-4