2-Amino-3-chloro-5-methylpyrazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3-Chloro-5-methylpyrazin-2-amine
OR907053-100MG
OR907053-1G
OR907053-250MG
APOSOR907053-100MGEA
71.2
EUR
APOSOR907053-100MG
APOSOR907053-1G
APOSOR907053-250MG
2-Amino-3-chloro-5-methylpyrazine 95%
2-Amino-3-chloro-5-methylpyrazine
Formula:
C₅H₆ClN₃ MW: 143,5700 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09834805 Núm. CAS: 89182-14-9 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)