1-Pyridin-4-ylpiperidin-4-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907054-1G OR907054-5G
APOSOR907054-1GEA 116 EUR
APOSOR907054-1G APOSOR907054-5G
1-Pyridin-4-ylpiperidin-4-one 95%
1-Pyridin-4-ylpiperidin-4-one
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,2151 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09030756
Núm. CAS: 126832-81-3