2-Chloro-6-hydroxybenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Chloro-2-hydroxybenzoic acid
OR907056-5G
APOSOR907056-5GEA 128 EUR
APOSOR907056-5G
2-Chloro-6-hydroxybenzoic acid 95%
2-Chloro-6-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₅ClO₃
MW: 172,5700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10687031
Núm. CAS: 56961-31-0