(±)-Ácido 2-bromovalérico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907076-100G OR907076-500G
APOSOR907076-100GEA 0 EUR
APOSOR907076-100G APOSOR907076-500G
(±)-Ácido 2-bromovalérico 98%
(±)-Ácido 2-bromovalérico
Formula: H₃C(CH₂)₂BrCHCOOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004217
Núm. CAS: 584-93-0