3,5-Dibromo-2,6-dimethylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR907091-1G OR907091-5G
APOSOR907091-1GEA 188 EUR
APOSOR907091-1G APOSOR907091-5G
3,5-Dibromo-2,6-dimethylpyridine 98%
3,5-Dibromo-2,6-dimethylpyridine
Formula: C7H7Br2N
Pto. de fusión: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00234282
Núm. CAS: 3430-34-0