Methyl-2-(4-formylphenoxy)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-(4-formylphenoxy)acetate
OR907093-1G OR907093-5G
APOSOR907093-1GEA 46.4 EUR
APOSOR907093-1G APOSOR907093-5G
Methyl-2-(4-formylphenoxy)acetate 95%
Methyl-2-(4-formylphenoxy)acetate
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,180 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00463122
Núm. CAS: 73620-18-5