N-Methoxy-N-methylbenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907094-100G OR907094-25G OR907094-5G
APOSOR907094-100GEA 0 EUR
APOSOR907094-100G APOSOR907094-25G APOSOR907094-5G
N-Methoxy-N-methylbenzamide 98%
N-Methoxy-N-methylbenzamide
Formula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075320
Núm. CAS: 6919-61-5