(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(S)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, (2S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
OR907114-1G
OR907114-250MG
APOSOR907114-1GEA
133
EUR
APOSOR907114-1G
APOSOR907114-250MG
(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine 95%
(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
Formula:
C₉H₁₆N₂O₂ MW: 184,2355 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066229 Núm. CAS: 78342-42-4 |