3-Hydroxy-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-(3-Hydroxypyridin-2-yl)pivalamide
OR907125-1G OR907125-250MG
APOSOR907125-1GEA 647 EUR
APOSOR907125-1G APOSOR907125-250MG
3-Hydroxy-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine 95%
3-Hydroxy-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781130
Núm. CAS: 177744-83-1