4-Bromo-N-methylpyrimidin-2-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907174-1G OR907174-250MG
APOSOR907174-1GEA 43.5 EUR
APOSOR907174-1G APOSOR907174-250MG
4-Bromo-N-methylpyrimidin-2-amine 98%
4-Bromo-N-methylpyrimidin-2-amine
Formula: C₅H₆BrN₃
MW: 188,0300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13193672
Núm. CAS: 1209458-16-1