2-Hydroxy-4-methoxybenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907186-1G OR907186-250MG OR907186-5G
APOSOR907186-1GEA 89.9 EUR
APOSOR907186-1G APOSOR907186-250MG APOSOR907186-5G
2-Hydroxy-4-methoxybenzonitrile 95%
2-Hydroxy-4-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08567959
Núm. CAS: 39835-11-5