1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907187-1G OR907187-5G
APOSOR907187-1GEA 62.5 EUR
APOSOR907187-1G APOSOR907187-5G
1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₈H₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09743451
Núm. CAS: 27257-15-4