2-Cyano-4-methoxybenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907192-1G
OR907192-5G
APOSOR907192-1GEA
94.4
EUR
APOSOR907192-1G
APOSOR907192-5G
2-Cyano-4-methoxybenzaldehyde 95%
2-Cyano-4-methoxybenzaldehyde
Formula:
C₉H₇NO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08275456 Núm. CAS: 21962-47-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...