4,5-Dichloropyrimidin-2-amine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907201-1G OR907201-5G
APOSOR907201-1GEA 30.6 EUR
APOSOR907201-1G APOSOR907201-5G
4,5-Dichloropyrimidin-2-amine 96%
4,5-Dichloropyrimidin-2-amine
Formula: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163,9900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13193667
Núm. CAS: 403854-21-7