5-Bromobenzo[d]isoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR907213-1G OR907213-5G
APOSOR907213-1GEA 108 EUR
APOSOR907213-1G APOSOR907213-5G
5-Bromobenzo[d]isoxazole
5-Bromobenzo[d]isoxazole
Formula: C₇H₄BrNO
MW: 198,0200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659644
Núm. CAS: 837392-65-1