4-Bromo-2,6-dimethylbenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR907248-25G OR907248-5G
APOSOR907248-25GEA 395 EUR
APOSOR907248-25G APOSOR907248-5G
4-Bromo-2,6-dimethylbenzoic acid
4-Bromo-2,6-dimethylbenzoic acid
Formula: C₉H₉BrO₂
MW: 229,0706 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09965997
Núm. CAS: 74346-19-3