Acide 2,5-dicloro-3-thenoïque 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,5-Dichlorothiophene-3-carboxylic acid
OR907296-100G OR907296-25G
APOSOR907296-100GEA 304 EUR
APOSOR907296-100G APOSOR907296-25G
Acide 2,5-dicloro-3-thenoïque 97%
Acide 2,5-dicloro-3-thenoïque
Formula: C₅H₂Cl₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082908
Núm. CAS: 36157-41-2