(4-Bromothiazol-5-yl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907317-1G OR907317-250MG
APOSOR907317-1GEA 85.7 EUR
APOSOR907317-1G APOSOR907317-250MG
(4-Bromothiazol-5-yl)methanol 95%
(4-Bromothiazol-5-yl)methanol
Formula: C₄H₄BrNOS
MW: 194,0497 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909724
Núm. CAS: 262444-15-5