2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (Buta-1,3-dien-2-yloxy)trimethylsilane
OR907328-25G OR907328-5G
APOSOR907328-25GEA 377 EUR
APOSOR907328-25G APOSOR907328-5G
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene 96%
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
Formula: C₇H₁₄OSi
Pto. Ebullición: 55 °C
Densidad: 0,82 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009852
Núm. CAS: 38053-91-7
UN: 1993
ADR: 3,II