3-Phenylpiperazin-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907410-1G
OR907410-250MG
APOSOR907410-1GEA
97.3
EUR
APOSOR907410-1G
APOSOR907410-250MG
3-Phenylpiperazin-2-one 95%
3-Phenylpiperazin-2-one
Formula:
C₁₀H₁₂N₂O MW: 176,219 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01871361 Núm. CAS: 5368-28-5 |