Ácido neopentilborónico 96%

Proveedor: Apollo Scientific

OR907450-1G OR907450-250MG
APOSOR907450-1GEA 0 EUR
APOSOR907450-1G APOSOR907450-250MG
Ácido neopentilborónico 96%
Ácido neopentilborónico
Formula: C₅H₁₃BO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09750464
Núm. CAS: 701261-35-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR