Tetrahydropyran-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
OR907468-1G
APOSOR907468-1GEA 52.2 EUR
APOSOR907468-1G
Tetrahydropyran-2-carboxylic acid 97%
Tetrahydropyran-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₁₀O₃
MW: 130,1418 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779239
Núm. CAS: 51673-83-7