1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR907516-100G
OR907516-25G
APOSOR907516-100GEA
78.3
EUR
APOSOR907516-100G
APOSOR907516-25G
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride 97%
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formula:
C₇H₁₄ClNO₂ MW: 179.6446 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03791123 Núm. CAS: 42899-11-6 |