Methyl-4-hydroxypicolinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 4-hydroxypicolinate
OR907529-1G OR907529-250MG
APOSOR907529-1GEA 364 EUR
APOSOR907529-1G APOSOR907529-250MG
Methyl-4-hydroxypicolinate 98%
Methyl-4-hydroxypicolinate
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025998
Núm. CAS: 473269-77-1