5-Methoxy-2-pyridinecarboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Methoxypicolinic acid
OR907539-10G OR907539-1G OR907539-5G
APOSOR907539-10GEA 272 EUR
APOSOR907539-10G APOSOR907539-1G APOSOR907539-5G
5-Methoxy-2-pyridinecarboxylic acid 98%
5-Methoxy-2-pyridinecarboxylic acid
Formula: C7H7NO3
MW: 153,1400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06800961
Núm. CAS: 29082-92-6