Ethyl-2-amino-4-chlorobenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907555-100G
OR907555-25G
OR907555-5G
APOSOR907555-100GEA
0
EUR
APOSOR907555-100G
APOSOR907555-25G
APOSOR907555-5G
Ethyl-2-amino-4-chlorobenzoate 98%
Ethyl-2-amino-4-chlorobenzoate
Formula:
C₉H₁₀ClNO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09878359 Núm. CAS: 60064-34-8 |