1-Boc-4-cyano-4-methylpiperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl 4-cyano-4-methylpiperidine-1-carboxylate
OR907558-1G OR907558-250MG OR907558-500MG
APOSOR907558-1GEA 575 EUR
APOSOR907558-1G APOSOR907558-250MG APOSOR907558-500MG
1-Boc-4-cyano-4-methylpiperidine 97%
1-Boc-4-cyano-4-methylpiperidine
Formula: C₁₂H₂₀N₂O₂
MW: 224.31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11849789
Núm. CAS: 530115-96-9