4-Chloro-N,N-dimethylbenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N,N-Dimethyl 4-chlorobenzamide
OR907561-25G OR907561-5G
APOSOR907561-25GEA 473 EUR
APOSOR907561-25G APOSOR907561-5G
4-Chloro-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-Chloro-N,N-dimethylbenzamide
Formula: C₉H₁₀ClNO
MW: 183,6400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00463859
Núm. CAS: 14062-80-7