3-Bromo-5-hidroxibenzoato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-bromo-5-hydroxybenzoate
OR907586-5G
APOSOR907586-5GEA 74.1 EUR
APOSOR907586-5G
3-Bromo-5-hidroxibenzoato de metilo 98%
3-Bromo-5-hidroxibenzoato de metilo
Formula: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
Pto. de fusión: 130…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10566800
Núm. CAS: 192810-12-1