4-(Dimetilamino)benzoato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907612-100G OR907612-25G OR907612-5G
APOSOR907612-100GEA 266 EUR
APOSOR907612-100G APOSOR907612-25G APOSOR907612-5G
4-(Dimetilamino)benzoato de metilo 98%
4-(Dimetilamino)benzoato de metilo
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014905
Núm. CAS: 1202-25-1