2-Amino-5-bromo-3-methylbenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR907615-10G OR907615-1G OR907615-5G
APOSOR907615-10GEA 111 EUR
APOSOR907615-10G APOSOR907615-1G APOSOR907615-5G
2-Amino-5-bromo-3-methylbenzoic acid 95%
2-Amino-5-bromo-3-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₈BrNO₂
Pto. de fusión: 230…240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664860
Núm. CAS: 206548-13-2