Ethyl-2-(3-bromophenyl)acetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-(3-bromophenyl)acetate
OR907639-25G
APOSOR907639-25GEA 78.3 EUR
APOSOR907639-25G
Ethyl-2-(3-bromophenyl)acetate 97%
Ethyl-2-(3-bromophenyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243,1000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09953130
Núm. CAS: 14062-30-7