Methyl-3-methoxy-5-methylbenzoate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907669-1G OR907669-250MG
APOSOR907669-1GEA 30.6 EUR
APOSOR907669-1G APOSOR907669-250MG
Methyl-3-methoxy-5-methylbenzoate 96%
Methyl-3-methoxy-5-methylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09833214
Núm. CAS: 108593-44-8