4-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907674-100G OR907674-10G OR907674-25G
APOSOR907674-100GEA 632 EUR
APOSOR907674-100G APOSOR907674-10G APOSOR907674-25G
4-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
4-Methyl-N-tert-butylbenzamide
Formula: C₁₂H₁₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00463097
Núm. CAS: 42498-32-8