2-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907676-100G OR907676-25G OR907676-5G
APOSOR907676-100GEA 632 EUR
APOSOR907676-100G APOSOR907676-25G APOSOR907676-5G
2-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
2-Methyl-N-tert-butylbenzamide
Formula: C₁₂H₁₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00463017
Núm. CAS: 104847-07-6