4-Bromobutirato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907686-100G OR907686-25G
APOSOR907686-100GEA 0 EUR
APOSOR907686-100G APOSOR907686-25G
4-Bromobutirato de metilo 98%
4-Bromobutirato de metilo
Formula: C₅H₉BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041482
Núm. CAS: 4897-84-1