(4-Methylpiperidin-4-yl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907789-1G OR907789-250MG
APOSOR907789-1GEA 150 EUR
APOSOR907789-1G APOSOR907789-250MG
(4-Methylpiperidin-4-yl)methanol 95%
(4-Methylpiperidin-4-yl)methanol
Formula: C₇H₁₅NO
MW: 129,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09991910
Núm. CAS: 297172-16-8